Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engångspulvertjuv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Monteras och packas i ett renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av HDPE enligt FDA eller EU
- Tillgänglig som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- BSE/TSE-fri
- Full batchspårbarhet
- Lämplig för användning i ATEX zonerna 0, 1 och 2
- Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
- Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
- Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
- Tillverkad i en renrumsmiljö av klass 100 000 (kontrollera individuella provtagningsbeskrivningar)
- Sinnesro
- Lämplig för alla industrier (läkemedel, livsmedel, kemi, kosmetika, bioteknik etc.)
- Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
- Finansiell
- Spara tid och pengar (det kommer att kosta mer att rengöra en återanvändbar provtagare än att köpa en engångsprovtagare)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |