Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare Svabba mallar
Produktkod. 17942122 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Mått (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Produktkod. 17942122
Brand: Sampling Systems™ 8888H100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa svabbmallar är idealiska för att säkerställa konsistens vid svabbning för rengöringsvalidering. De tillverkas i ett renrum och levereras individuellt förpackade för att minska risken för kontaminering.
  • Finns steril eller icke-steril
  • Säkerställer konsekventa valideringsresultat
Specifikationer
Produkttyp Svabbar mall
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 100 x 100 mm