Få mere at vide
Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare Svabba mallar
Shop alle Sampling Systems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Mått (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beskrivelse
- Finns steril eller icke-steril
- Säkerställer konsekventa valideringsresultat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Svabbar mall |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 100 x 100 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion