Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare Svabba mallar
Produktkod. 17992062 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Mått (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Mått (L x B)
17992062 Icke-steril 50 x 50 mm
17972072 Sterila 50 x 50 mm
17942122 Icke-steril 100 x 100 mm
17982062 Sterila 100 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17992062 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8888H50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa svabbmallar är idealiska för att säkerställa konsistens vid svabbning för rengöringsvalidering. De tillverkas i ett renrum och levereras individuellt förpackade för att minska risken för kontaminering.
  • Finns steril eller icke-steril
  • Säkerställer konsekventa valideringsresultat
Specifikationer
Produkttyp Svabbar mall
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 50 x 50 mm