Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare Svabba mallar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Mått (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beskrivning
- Finns steril eller icke-steril
- Säkerställer konsekventa valideringsresultat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svabbar mall |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 50 x 50 mm |