Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Beskrivning
- Disposable ViscoThief är en engångsprovtagare som övervinner kostsam rengöring.
- Bara packa upp och använda.
- Den tar snabba prover av viskösa material som honung, krämer, pastor och tjocka oljor.
- Idealisk för kemisk, livsmedels- och farmaceutisk kvalitetskontrolltestning.
- Provtagarna finns i 3 bekväma längder 600 mm, 1000 mm och 1500 mm.
- De finns i både HDPE och PP.
- ViscoThief är tillgänglig steril och icke-steril.
- Det sterila området steriliseras med gamma.
- Efter att ha öppnat förpackningen, använd provtagaren som en lång spruta.
- Dra bara i handtaget för att ta ett prov.
- Tryck på handtaget för att tömma provtagaren.
- Tillverkad av FDA och EG-kompatibel HDPE och PP (BSE-fri).
- Varje provtagare tillverkas och packas i vårt renrum.
- Levereras med intyg om överensstämmelse och certifiering av bestrålning i förekommande fall.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 500 mm |