missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetriska skedar
BIOPHARMA

Produktkod. p-7239870 Handla allt Sampling Systems Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17504686

Brand: Sampling Systems™ 8640H30

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

SteriWare™ Volumetriska skedar låter dig snabbt och enkelt mäta små mängder pulver och granulat. De tillverkas i Cleanroom, förpackas individuellt och steriliseras sedan. De används ofta i livsmedels- och läkemedelslaboratorier och fabriker över hela världen.

  • SteriWare™ Volumetriska skedar gör att inställda volymer kan mätas och tas exakt.
  • Dessa populära skedar är lämpliga för användning med pulver, granulat, vätskor, geler och suspensioner.
  • Hela sortimentet Volumetric Spoon tillverkas och förpackas i ett renrum.
  • De är designade för att användas direkt från påsen vilket eliminerar risken för korskontaminering och gör att det inte finns någon dyr rengöring.
  • SteriWare™ Volumetriska skedar finns sterila och icke-sterila.
  • Alla SteriWare™ Produkterna är tillverkade av högkvalitativa FDA-, EC- och livsmedelskvalitetspolymerer.
  • Ett brett utbud av storlekar från 1 mL till 20 mL finns i lager.
  • Specialstorlekar finns tillgängliga på begäran.
  • Det långa handtaget håller händerna borta från materialet som provtas eller mäts.
  • Varje provtagningsspatel är gjord av högkvalitativt jungfruligt material.
  • Det är FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE.
  • Skedarna är BSE/TSE-fria.
  • Den sterila versionen levereras med ett extra bestrålningscertifikat.
  • Den sterila spatelversionen är SAL 10 -6- kompatibel.

Specifikationer

Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material HDPE
Längd (metrisk) 187 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.