Läs mer
Kimtech™ Sterling™ Nitril-ambidextra handskar
Produktkod. 10682415
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 150
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10682415 Betydande Paket med 150
10634525 X-Small Paket med 150
10765495 Liten Paket med 150
10735685 Intermediär Paket med 150
10754175 X-large Paket med 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10682415 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 99213
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ambidextrösa handskar säkerställer kontamineringskontroll med innovativ, hudvänlig nitril som lämpar sig för en mängd olika applikationer.
  • Säker efterlevnad:
    • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
    • SV ISO 374-1:2016 Typ C (K) Kemiskt Stänkskydd,
    • EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
    • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
    • Matkontakt godkänd
  • Tillverkad med patentskyddad Sterling™ teknologi som kombinerar säkerhet och komfort. Den effektiva, miljövänliga konstruktionen minimerar avfallet utan att kompromissa med säkerheten.
  • Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har certifierat skydd mot ett brett spektrum av föroreningar samtidigt som de är godkända för kontakt med livsmedel.
  • Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, ambidextrösa och grå till färgen.
  • Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
  • Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0120 PPE Kategori III-produkt klassificerad enligt EG-rådets direktiv 89/686/EEC, Den är testad i enlighet med EN-normerna EN 420:2003, AQL-nivå på 1,5 för nålhål, ISO 9001, ISO 16604
Klassificering PPE Kategori III
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Färg Grå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.1 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,1 mil. (Manschett)
Tjocklek (metrisk) 0,07 mm (manschett)
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Livsvetenskap, universitetslaboratorier, kriminalteknisk vetenskap, icke-steril drogtillverkning
Kvantitet 150 Pk.
Motståndskraftig mot Punktering och nötning, kemikalier, virus
Draghållfasthet 38 till 42 MPa
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 24.4 cm