Läs mer
Kimtech™ Sterling™ Nitril-ambidextra handskar
Beskrivning
- Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
- SV ISO 374-1:2016 Typ C (K) Kemiskt Stänkskydd,
- EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
- Matkontakt godkänd
- Tillverkad med patentskyddad Sterling™ teknologi som kombinerar säkerhet och komfort. Den effektiva, miljövänliga konstruktionen minimerar avfallet utan att kompromissa med säkerheten.
- Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har certifierat skydd mot ett brett spektrum av föroreningar samtidigt som de är godkända för kontakt med livsmedel.
- Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, ambidextrösa och grå till färgen.
- Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
- Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0120 PPE Kategori III-produkt klassificerad enligt EG-rådets direktiv 89/686/EEC, Den är testad i enlighet med EN-normerna EN 420:2003, AQL-nivå på 1,5 för nålhål, ISO 9001, ISO 16604 |
| Klassificering | PPE Kategori III |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industrial, Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.1 mm |
| Visa mer |