Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Sterling™ Nitril Ambidextrous handskar
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 150
Beskrivning
- Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
- SV ISO 374-1:2016 Typ C (K) Kemiskt Stänkskydd,
- EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
- Matkontakt godkänd
- Tillverkad med patentskyddad Sterling™ teknologi som kombinerar säkerhet och komfort. Den effektiva, miljövänliga konstruktionen minimerar avfallet utan att kompromissa med säkerheten.
- Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har certifierat skydd mot ett brett spektrum av föroreningar samtidigt som de är godkända för kontakt med livsmedel.
- Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, ambidextrösa och grå till färgen.
- Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
- Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | CE 0120 PPE Category III product classified by EC Council Directive 89/686/EEC, It is tested in accordance with the EN Norms EN 420:2003, AQL level of 1.5 for pinholes, ISO 9001, ISO 16604 |
| Klassificering | PPE Category III |
| Accelerator gratis | Yes |
| Färg | Gray |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Smooth |
| Fingertjocklek (engelska) | 3.9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.1 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto