missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sterol carrier protein 2 Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Sterol carrier protein 2 Polyclonal antibody specifically detects Sterol carrier protein 2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Sterol carrier protein 2 |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 647 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp686C12188, DKFZp686D11188, NLTP, non-specific lipid-transfer protein, NSL-TP, Propanoyl-CoA C-acyltransferase, SCP-2, SCP-CHI, SCPX, SCP-X, sterol carrier protein 2EC 2.3.1.176, Sterol carrier protein X |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-322 of human Sterol carrier protein 2 (NP_001007099.1).,, Sequence:, MSSSPWEPATLRRVFVVGVGMTKFVKPGAENSRDYPDLAEEAGKKALADAQIPYSAVDQACVGYVFGVAECVLALGFEKMSKGSLGIKFSDRTIPTDKHVDLLINKYGLSAHPVAPQMFGYAGKEHMEKYGTKIEHFAKIGWKNHKHSVNNPYSQFQDEYSLDEVMASKEVFDFLTILQCCPTSDGAAAAILASEAFVQKYGLQSKAVEILAQEMMTDLPSSFEEKSIIKMVGFDMSKEAARKCYEKSGLTPNDIDVIELHDCFSTNELLTYEALGLCPEGQGATLVDRGDNTYGGKWVINPSGGLISKGHPLGATGGHSCS |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?