missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Steviol glycosides, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stevioside |
| CAS | 57817-89-7 |
| Molekylformel | C38 H60 O18 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Kaur-16-en-18-oic acid','13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-','β-D-glucopyranosyl ester','(4α)-, Stevioside (6CI,7CI), 1H-2,10a-Ethanophenanthrene','kaur-16-en-18-oic acid deriv., E 960, Stevian 50, Steviosin, α-G-Sweet |
| InChI formel | InChI=1S/C38H60O18/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O |
| Molekylvikt (g/mol) | 804.87 |
| Formel vikt | 804.378 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?