Läs mer
Steviol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Steviol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 318.2195 |