Läs mer
Stevioside, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15658745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15658745 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15658745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57817-89-7 | C38H60O18 | 804.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stevioside
CAS 57817-89-7
Smältpunkt 198,0 °C
Förlust vid torkning 6% max.
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C38H60O18
Kvantitet 25 g
Synonym stevioside
Löslighetsinformation Solubility in water: 1,25g/L.
InChI-nyckel UEDUENGHJMELGK-PEKONUEISA-N
LEDER CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 804.88
PubChem CID 134129657
Formel vikt 804.88
Procent renhet ≥75% (HPLC)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.