Läs mer
STF-083010, MedChemExpress
Beskrivning
STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | STF-083010 |
| CAS | 307543-71-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11NO3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (315.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CS1)(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vikt | 317.38 |
| Visa mer |