Läs mer
STF 083010, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+ |
| Formel vikt | 317.018 |