missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STF 118804

Produktkod. p-7116077
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18788758

Brand: Tocris Bioscience 5207/25

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

NAMPT Inhibitors

STF 118804 is a NAMPT inhibitor (nicotinamide phosphoribosyltransferase, visfatin, PBEF1); inhibits NAD+ synthesis from nicotinamide. Potently inhibits the viability of multiple B-cell acute lymphoplastic leukemia (B-ALL) cell lines (IC50 < 10 nM); induces apoptosis in MF-411 cells. Induces regression of ALL xenografts and eliminates leukemia stems cells from bone marrow in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C25H23N3O4S
Formel vikt Observed MW: 461.53
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.