Läs mer
STF-118804, MedChemExpress
Produktkod. 16498077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498077 5 mg -
16485986 100 mg 100mg
16441557 50 mg -
16425368 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128085mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material STF-118804
CAS 894187-61-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23N3O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
LEDER O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 461.53
Formel vikt 461.53
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death