Läs mer
STF-118804, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide |
| CAS | 894187-61-2 |
| Molekylformel | C25H23N3O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4 |
| IUPAC-namn | 4-[5-metyl-4-[(4-metylfenyl)sulfonylmetyl]-1,3-oxazol-2-yl]-N-(pyridin-3-ylmetyl)benzamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.53 |
| Formel vikt | 461.1409 |