Learn More
STF-118804, TRC
Product Code. 30416861
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
Product Code. Quantity Unit Size
30416861 5 mg 5mg
1 options
Product Code. 30416861 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS6867355MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Molecular Formula C25H23N3O4S
Quantity 5 mg
Synonym STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
InChI Formula InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4
IUPAC Name 4-[5-methyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonylmethyl]-1,3-oxazol-2-yl]-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 461.53
Formula Weight 461.1409
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.