Läs mer
STF-118804, TRC
Produktkod. 30412910
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30412910 10 mg
1 options
Produktkod. 30412910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68673510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Molekylformel C25H23N3O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4
IUPAC-namn 4-[5-metyl-4-[(4-metylfenyl)sulfonylmetyl]-1,3-oxazol-2-yl]-N-(pyridin-3-ylmetyl)benzamid
Molekylvikt (g/mol) 461.53
Formel vikt 461.1409