Läs mer
STF-31, MedChemExpress
Produktkod. 16487608
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487608 10 mg 10mg
16463627 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16487608 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18728
MedChemExpress STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
Specifikationer
Kemiskt namn eller material STF-31
CAS 724741-75-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25N3O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (80.28 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 423.53
Formel vikt 423.53
Procent renhet 96.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death