missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Stigmasta-3,5-diene, TRC

Produktkod. 17918594
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17918594 25 mg
17908994 50 mg
17908514 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17918594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68674525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4970-37-0
Molekylformel C29 H48 . C28 H46
Molekylvikt (g/mol) 779.36
Synonym 24-Ethylcholesta-3,5-diene, 3,5-Stigmastadiene
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene;(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
LEDER CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C.CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]5CC[C@H]6[C@@H]7CC=C8C=CCC[C@]8(C)[C@H]7CC[C@]56C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Stigmasta-3,5-diene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C29H48.C28H46/c1-7-22(20(2)3)12-11-21(4)25-15-16-26-24-14-13-23-10-8-9-18-28(23,5)27(24)17-19-29(25,26)6;1-19(2)20(3)10-11-21(4)24-14-15-25-23-13-12-22-9-7-8-17-27(22,5)26(23)16-18-28(24,25)6/h8,10,13,20-22,24-27H,7,9,11-12,14-19H2,1-6H3;7,9,12,19-21,23-26H,8,10-11,13-18H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25-,26+,27+,28+,29-;20-,21-,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m11/s1
Formel vikt 778.7356
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.