Läs mer
Stigmastadienone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stigmastadienone |
| CAS | 20817-72-5 |
| Molekylformel | C29 H46 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Stigmasta-4,22-dien-3-one, (22E,24S)-Stigmasta-4,22-dien-3-one, (24S)-24-Ethylcholesta-4,22-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,18-21,24-27H,7,10-17H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,1R,4S)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-2-enyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.67 |
| Formel vikt | 410.3549 |