missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stigmastanol, MedChemExpress
Beskrivning
Stigmastanol is the 6-amino derivative isolated from Hypericum riparium. Hypericum riparium A. Chev. is a Cameroonian medicinal plant belonging to the family Guttiferae.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stigmastanol |
| CAS | 83-45-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H52O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 5 mg/mL (12.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.72 |
| Formel vikt | 416.72 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?