Läs mer
Stigmastanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stigmastanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 416.4018 |
| Procent renhet | >95% |