Läs mer
Stigmasterol,> 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403331 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11403331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210296225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7865.00 SEK
    7489.65 SEK / 25g
    Save 375.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stigmasterol
CAS 83-48-7
Färg Vitt
Analysprocentintervall >95%
Molekylformel C29H48O
MDL-nummer MFCD00003630
Kvantitet 25 g
Synonym stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
InChI-nyckel HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
LEDER CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
IUPAC-namn (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-etyl-6-metylhept-3-en-2-yl]-9a,lla-dime etyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 412.70
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Formel vikt 412.7
Procent renhet >95%
Fysisk form Pulver