Läs mer
Stigmasterol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10274750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274750 5 g Glasflaska 5g
10133520 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132760050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-48-7
Molekylformel C29H48O
Molekylvikt (g/mol) 412.70
MDL-nummer MFCD00003630
InChI-nyckel HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Synonym stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etyl-6-metylhept-3-en-2-yl]-10,13-di metyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stigmasterol
Namnnotering 95%
Smältpunkt 161,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 8944
Specifikt rotationsförhållande - 50,00 (20,00 °C c=2,CHCl3)
Specifik rotation −50.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 412.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.