Läs mer
Stigmasterol, TRC
Produktkod. 17980085
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980085 1 g
17970075 5 g
17938594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17980085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6867501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-48-7
Molekylformel C29 H48 O
Molekylvikt (g/mol) 412.69
Synonym Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3β,22E)-, Stigmasta-5,22-dien-3β-ol (8CI), (24S)-24-Ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol, (24S)-5,22-Stigmastadien-3β-ol, (24S)-Stigmast-5,22-dien-3β-ol, (3β,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol, 24-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, 24β-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, NSC 8095, Stigmasta-5,22(E)-dien-3β-ol, Stigmasterin, Stigmasterol, δ5,22-Stigmastadien-3β-ol, δ5-Stigmasterol, β-Stigmasterol
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etyl-6-metylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stigmasterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formel vikt 412.3705
Procent renhet >95%