Läs mer
Stigmasteryl Ferulate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stigmasteryl Ferulate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H56O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h9-13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8,14-16,19-22,24H2,1-7H3/b12-9+,18-11?/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 588.4179 |