Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Fortfarande bege dig till ångdestillation
Produktkod. 10622282
Change view
Standard konisk fog:
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
10622282 NS 29/32 Varje
1 options
Produktkod. 10622282 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05033044
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med två koner NS 29/32 och en DIN-gänga GL 14
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32