Läs mer
STING agonist-1, MedChemExpress
Beskrivning
STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | STING agonist-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 702662-50-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16ClFN2O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | G10 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (232.08 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |