missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ STING agonist C53

Beskrivning
STING agonist C53 is an activator of human STING (EC50 = 185 nM). It promotes the oligomerization and activation of human STING through a mechanism orthogonal to that of cGAMP. STING agonist C53 increases activity of STING variants in HEK293T cells (107%, 92% and 92% reporter activity against H232, R232 and HAQ, respectively). It induces phosphorylation of STING variants in human tumor cell lines and PBMCs. STING agonist C53 is active at human but not mouse STING. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-1 H-indole-6-carboxamide |
| CAS | 2259624-71-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | STING Agonists |
| Molekylformel | C25H19ClF4N2O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?