Läs mer
Tocris Bioscience™ STING Degrader N-Me-SP23
Beskrivning
STING Degrader N-Me-SP23 is a negative control for STING Degrader SP23 (Cat. No. 8053).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-N1-[6-[[2,3-Dihydro-2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]hexyl]-N4-[4-[[(5-nitro-2-furanyl)carbonyl]amino]phenyl]-2-butenediamide |
| CAS | 2767427-87-0 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylformel | C35H35N7O10 |
| Renhet | 98% |