Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stir Bar Retriever
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
30,48 cm
Beskrivning
Upptagningsstång i polyeten med kraftfull Alnico-magnet förseglad i ena änden
- Alnico-V magnet förseglad i ena änden
- Praktisk ögla för att hänga i andra änden
- 9,5 mm diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| För användning med (applikation) | Återvinner omrörarstänger från kolvar och andra kärl |
| För användning med (utrustning) | Omrörningsstänger |
| Inkluderar | Alnico-V magnet i ena änden och hängögla i andra |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Längd (metrisk) | 30,48 cm |
| Material | Polyeten |