Specifikationer
| Hastighet | 50 till 2500 varv/min |
| Visa | LED |
| Elektriska krav | 230VAC, 50/60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Hästkraft | 1/100 hp |
| Effektinställning | 230 VAC |
| För användning med (utrustning) | Complete digital system for your general mixing needs |
| Inkluderar | Mixer, Stand, and two Blades |
| Vridmoment | 14.2 in. oz. |