missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stiripentol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stiripentol-d9 |
| CAS | 1185239-64-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H9D9O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(O)C=Cc1ccc2OCOc2c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-5,5,5-trideuterio-4,4-bis(trideuteriomethyl)pent-1-en-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.35 |
| Formel vikt | 243.1821 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?