Läs mer
Stiripentol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stiripentol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+ |
| Formel vikt | 234.1256 |
| Procent renhet | >95% |