Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörningsstänger
Produktkod. 12789038
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
Form:
Cylinder
Oval
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12789038
Brand: Cole-Parmer™ 3663098
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rörstavar lämpliga att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0.24 in.
För användning med (applikation) For Stem Integrity
För användning med (utrustning) Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations
Längd (engelska) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Form Oval
Typ Magnetic Stir Bar