Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörningsstänger
Produktkod. 12799038
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
Form:
Cylinder
Oval
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12799038
Brand: Cole-Parmer™ 3663099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörstavar lämpliga att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer.
  • Lämplig att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer.
  • Välj från ett brett utbud av tillbehör som är lämpliga för din reaktionsstation inklusive reaktionskärl, sonder och programvara.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,18 tum.
För användning med (applikation) För stamintegritet
För användning med (utrustning) Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationer
Längd (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Längd (metrisk) 12 mm
Form Cylinder
Typ Magnetisk omrörarstav