Beskrivning
- Jordfogskon av PTFE med tätningsringar på utsidan för att förhindra att anslutningen fastnar och för att minska risken för att glaset går sönder
- En speciell packning av PTFE och en FPM o-ring som komprimeras av ett GL-skruvlock ger bra tätning av omröraraxeln
- Accepterar od 8 mm skaft
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Lämplig för vakuum, perfekt lager för omröraraxlar av rostfritt stål och glas |
| Typ | Omrörarguide |
| Material | PTFE |