Läs mer
Azlon™ Omrörare Stång Set
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Beständig mot praktiskt taget alla kemikalier
- Levereras i polaritetsjusterade förpackningar för att säkerställa maximal kopplingsstyrka
- Sortiment av de mest populära typerna och storlekarna av PTFE magnetomrörarstänger
- Levereras i en röd polypropenförpackning med ogenomskinligt naturligt lock
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Pivotring: två vardera på 12 x 4,5 25 x 6 45 x 8 och 60 x 9,5 mm -Ovala: två vardera på 20 x 10, 25 x 12, 35 x 16 och 50 x 20 mm -Mikro: tre vardera på 7 x 2 och 10 x 3 mm |
| Beläggning | PTFE |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Magnetisk omrörarstång |