Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörarmotor med elektronisk styrenhet
Produktkod. 11766058 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Hastighet:
4000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11766058 4000 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 11766058 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0436925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27090.00 SEK
    22650.76 SEK / Paket med 1
    Save 4439.24 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Använd den växlade axeln när du behöver högre vridmoment och lägre varvtal och den direktdrivna axeln när du behöver högre varvtal och lägre vridmoment. Cole-Parmer™ Omrörarmotorer med elektronisk styrenhet erbjuder mjuk rotation och repeterbarhet.
  • Denna omrörarmotor har en helt sluten 1 ⁄40hk motor och två utgående axlar
  • Varje skaft mäter 5 ⁄16 in. dia.
  • Den mångsidiga och pålitliga elektroniska motorstyrningen har återkopplingskretsar som bibehåller hastigheten även vid viskositetsförändringar
  • Filtrerade kretsar säkerställer jämn rotation för repeterbarhet vid homogenisering och reducerar kraftigt motortemperatur och buller
  • Reverseringsbrytaren låter motoraxeln rotera i endera riktningen och vänder stötriktningen under homogenisering
  • Regulatorn är ansluten till motorn med en sladd så att du kan placera den på avstånd från korrosiva miljöer
Specifikationer
Produkttyp Homogenisator
Hastighet 4000 varv/min
För användning med (applikation) Utveckla ett komplett anpassat vävnadshomogeniseringssystem välj —en motor, mortelstöt och rör
Förpackningsmängd 1 st