Läs mer
WTW™ Omrörare för WTW™ OxiTopC SET-6™
Produktkod. 10317671
Change view
Djup (metriskt):
266 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
10317671 266 mm Varje
1 options
Produktkod. 10317671 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 208141
Beräknad leverans: 06-11-2026
Omrörningsplattform för 12 mätpunkter som har optimala utbyten mellan vätske- och gasfaser.
  • Omrörningsplattform för 12 mätpunkter
  • Optimerad för respirometriska mätningar
  • Processorstyrda omrörningsprocesser garanterar kontinuerlig blandning och säkerställer felfria mätningar med ostörda roterande magnetomrörare.
  • Slitagefria induktiva omrörningsplattformar används för att blanda BSB och andra prover under respirometriska mätningar enligt respektive applikation
  • Optimalt utbyte mellan vätske- och gasfas
  • För att anpassa till applikationen finns denna i 3 storlekar
  • Optimerad för WTW termostatskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Blandare
För användning med (applikation) För BOD-mätning
För användning med (utrustning) För OxiTop ™C SET-6
Inkluderar Universal strömförsörjning
Garanti 1 år
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 67 mm
Djup (metriskt) 266 mm
Vikt (metrisk) 3.2 kg