Läs mer
Heidolph™ Omrörningsstångsuppsättningar
Produktkod. 10157841 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Mått (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Cylinder
Oval
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Produktkod. 10157841
Brand: Heidolph™ 5095600000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarstänger finns i ovala och cylindriska uppsättningar
Ovala omrörarstänger:
  • Formen liknar kolvens och säkerställer fullständig blandning
  • Utrustad med en oval magnetisk kärna är mer kraft tillgänglig än med en cylindrisk magnetisk kärna
  • För applikationer inom:
    • Rundbottnade kolvar t.ex. för reaktionsblandningar
Cylindriska omrörarstänger:
  • Jämna driftförhållanden vid optimal kontaktyta
  • Lång livslängd
  • För applikationer inom:
    • Bägare
    • Kristalliserande rätter
    • Uppvärmning badar
    • Andra planbottnade kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 25, 40, 50 mm
Beläggning PTFE
Längd (metrisk) 25, 40, 50 mm
Material PTFE
Kvantitet 1/Pk.
Form Cylinder