Läs mer
Heidolph™ Omrörningsstångsuppsättningar
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Mått (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Cylinder
Oval
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Description
Ovala omrörarstänger:
- Formen liknar kolvens och säkerställer fullständig blandning
- Utrustad med en oval magnetisk kärna är mer kraft tillgänglig än med en cylindrisk magnetisk kärna
- För applikationer inom:
- Rundbottnade kolvar t.ex. för reaktionsblandningar
Cylindriska omrörarstänger:
- Jämna driftförhållanden vid optimal kontaktyta
- Lång livslängd
- För applikationer inom:
- Bägare
- Kristalliserande rätter
- Uppvärmning badar
- Andra planbottnade kärl
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 15 x 6 mm |
| För användning med (utrustning) | 10 ml kolvar |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Form | Oval |