Läs mer
Heidolph™ Omrörningsstångsuppsättningar
Produktkod. 10393073 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Cylinder
Oval
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Form Förpackningsstorlek
10393073 30 x 10 mm Oval Paket med 3
10157841 25, 40, 50 mm Cylinder Varje
10333033 15 x 6 mm Oval Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10393073 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5095500000
Beräknad leverans: 23-11-2026
Omrörarstänger finns i ovala och cylindriska uppsättningar
Ovala omrörarstänger:
  • Formen liknar kolvens och säkerställer fullständig blandning
  • Utrustad med en oval magnetisk kärna är mer kraft tillgänglig än med en cylindrisk magnetisk kärna
  • För applikationer inom:
    • Rundbottnade kolvar t.ex. för reaktionsblandningar
Cylindriska omrörarstänger:
  • Jämna driftförhållanden vid optimal kontaktyta
  • Lång livslängd
  • För applikationer inom:
    • Bägare
    • Kristalliserande rätter
    • Uppvärmning badar
    • Andra planbottnade kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 30 x 10 mm
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Material PTFE
Kvantitet 3/Pk.
Form Oval