Beskrivning
- Finns i två olika storlekar
- Fungerar inom ett brett spektrum av förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 6 x 35 mm |
| För användning med (utrustning) | VELP Magnetomrörare, Värmemagnetomrörare och GDE |
| Bredd (metrisk) | 35 mm |
| Längd (metrisk) | 6 mm |