Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Kokplatta och tillbehör för kokplatta
Produktkod. 17342681
Change view
För användning med (utrustning):
Varma plattor för grundutbildningar, omrörare
Typ:
Temperaturregulator
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ
17342681 Varma plattor för grundutbildningar, omrörare Temperaturregulator
1 options
Produktkod. 17342681 Leverantör Cole-Parmer™ Stuart™ Leverantörsnummer 0480790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 SEK
    3517.28 SEK / Paket med 1
    Save 227.72 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reservdelar och tillbehör för användning med kokplattor, omrörare och/eller kokplattor.
  • Reservdelar och tillbehör till olika kokplattor, omrörare och kokplattor
Specifikationer
Beskrivning Ansluts till kokplatta eller omrörare
För användning med (utrustning) Varma plattor för grundutbildningar, omrörare
För användning med (applikation) Noggrann vätsketemperaturkontroll
Längd (engelska) 3 tum
Modell SCT2
Temperatur (engelska) 122 °F till 392 °F
Temperatur (metrisk) 50 °C till 200 °C
Typ Temperaturregulator
Bredd (engelska) 3,5 tum
Vikt (metrisk) 635 g
Visa LED
Mått (L x B x H) 7.5 x 9 x 12.3 cm
Noggrannhet ±0,5 °C
Beläggning Obelagd
Material Plast, rostfritt stål
Vikt (engelska) 1.4 lb.