Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Kokplatta och tillbehör för kokplatta
Produktkod. p-7232468
För användning med (utrustning):
Undergradiga värmeplattor och omrörande värmeplattor
Typ:
Temperaturregulator
Produktkod. 17342681
Brand: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480790
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdelar och tillbehör för användning med kokplattor, omrörare och/eller kokplattor.
  • Reservdelar och tillbehör till olika kokplattor, omrörare och kokplattor
Specifikationer
Beskrivning Ansluts till kokplatta eller omrörare
För användning med (utrustning) Undergradiga värmeplattor och omrörande värmeplattor
För användning med (applikation) Noggrann vätsketemperaturkontroll
Längd (engelska) 3 tum
Modell SCT2
Temperatur (engelska) 122 °F till 392 °F
Temperatur (metrisk) 50 °C till 200 °C
Typ Temperaturregulator
Bredd (engelska) 3,5 tum
Vikt (metrisk) 635 g
Visa LED
Mått (L x B x H) 7.5 x 9 x 12.3 cm
Noggrannhet ±0,5 °C
Beläggning Obelagd
Material Plast, rostfritt stål
Vikt (engelska) 1.4 lb.